Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Stickers for the Transport of Dangerous Goods
Marca:  Brady™ 258971
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24300kg
Codice prodotto. 11764914
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
6
Rhomboid
1 Ea.
1.016 mm
-40 °C-140 °C
Black on White
Aluminum
297 mm
297.00 mm