Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Transport Sign
Marca:  Brady™ 223620
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 11730254
  • 35.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Class 7: Radioactive material
1 Ea.
Pipe markers and safety signs
170°C
297 mm
Rhomboid
Radioactive substances
Yellow on White
Aluminum, Polyester
Aluminum with Polyester Overlaminate
297 mm
0.271 mm
-40 °C-140 °C
English
Radioactive Transport Sign