missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Aluminum Support Stand for Buerkle™ Jerricans

Catalog Number 10334022
28.89 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.


Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Per due taniche compatte Flachmann
Support Stand for 3 Compact Jerrycans 5 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Safe for storage

  • Support stand
  • For Compact Jerry Can 5L
  • For safe storage
Product Type Piano di supporto
Materiale Alluminio
Da utilizzare con (applicazione) Per due taniche compatte Flachmann
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'