Learn More
Buerkle™ Aluminum Support Stand for Buerkle™ Jerricans
30.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Per due taniche compatte Flachmann
Support Stand for 3 Compact Jerrycans 5 L
Descrizione
- Support stand
- For Compact Jerry Can 5L
- For safe storage
Specifica
Product Type | Jerrican Support Stand |
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | Support Stand for 3 Compact Jerrycans 5 L |