Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles without Caps
55.32 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Descrizione
- Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Glass offers minimal chemical interference with contents
- Amber color absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
- Ensure integrity for long term storage and protection for UV-sensitive contents
Specifica
Dimensione chiusura | 24-400 mm |
Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
Altezza (sistema metrico) | 136 mm |
Product Type | Boston Round Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
Colore | Amber |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 21 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 13 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |