Learn More
Azpack™ Amber Glass Narrow Neck Winchester Bottles with Black Polycone Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Descrizione
- Amber soda lime glass
- Includes black polythene cone cap
Specifica
Rivestimento interno chiusura | Polythene Cone |
Materiale chiusura | Urea |
Dimensione chiusura | 31/R6 |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Altezza (sistema metrico) | 242.6 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Colore | Ambra |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 10/conf. |
Larghezza (sistema metrico) | 98 mm |