Learn More
Fisherbrand™ Amber Round Narrow Mouth Glass Jug with Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2500 mL
Descrizione
- Amber Glass Jugs with molded finger grips are the perfect storage solution for light sensitive products
- Amber glass protects against harmful UV rays
- Features black phenolic PE Foam/PTFE lined caps
Specifica
Rivestimento interno chiusura | PTFE/Polyethylene Foam |
Materiale chiusura | Phenolic |
Dimensione chiusura | 38-430 mm |
Diametro (sistema metrico) | 137 mm |
Altezza (sistema metrico) | 310 mm |
Product Type | Round Jug |
Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
Colore | Amber |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 35 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 24 mm |