Learn More
Amberlite™ IRA-200C(Na), ion exchange resin, Thermo Scientific Chemicals
Styrene-DVB; Strongly acidic macroreticular cation exchange resin
32.60€ - 207.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11379907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042252.30 |
250 g |
32.60€
250g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11359907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042252.A1 |
1 kg |
61.50€
1kg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11369907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042252.A7 |
5 kg |
207.00€
5kg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Amberlite™ IRA-200C(Na), ion exchange resin is used for makeup demineralization, hot process softeners and sodium cycle condensate polishers. Further, it is used in pharmaceuticals and food processing. In addition to this, it is used in portable water applications.