Learn More
Amersham™ CyDye™ 800 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
Marca:  Life Science products Cytiva 29360788
Dettagli aggiuntivi : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16237801
  • 120.49€ / 0.10mg
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Specifica
Specifica
Western Blot
0.1 mg
2°C to 8°C, protected from light
CyDye 800
Secondary
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • AmershamTM CyDyeTM 800nm goat antimouse
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 50.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 5.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.