Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
344.00€ - 4105.00€
Specifica
Contenuto kit | Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye |
---|---|
Intervallo di pH | 3 to 10 |
Codice del prodotto | Marca | Label or Dye | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Label or Dye | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10479724
|
Cytiva
PA15631 |
Cy5.5 | Cy5.5 Maleimide | 1 mg |
452.00€
1mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11515085
|
Cytiva
PA15636 |
Cy5.5 | Cy5.5 Maleimide | 25 mg |
4105.00€
25mg |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11545085
|
Cytiva
PA15136 |
Cy5 | Cy5 Maleimide | 25 mg |
4046.00€
25mg |
Spedizione stimata: 14-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11555085
|
Cytiva
PA15130 |
Cy5 | Cy5 Maleimide | 5 mg |
1180.00€
5mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10637475
|
Cytiva
PA13131 |
Cy3 | Cy3 Maleimide | 1 mg |
395.00€
1mg |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10248624
|
Cytiva
PA15131 |
Cy5 | Cy5 Maleimide | 1 mg |
344.00€
1mg |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11515095
|
Cytiva
PA13130 |
Cy3 | Cy3 Maleimide | 5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11525085
|
Cytiva
PA15630 |
Cy5.5 | Cy5.5 Maleimide | 25 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
The use of mono-reactive maleimides is particularly suited to antibody labeling since the dye molecules are introduced away from the antibody binding site, increasing the chance that functionality of the labeled molecule will be unimpaired.
- Suitable for the labeling of antibodies
- Example protocols included with each dye pack
Antibody labeling
Specifications
Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye | |
3 to 10 |