Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Western Blotting Sandwiches
Precut, preassembled PVDF membrane and filter paper sandwiches make Western blotting easier
Marca:  Cytiva 10600123
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Codice prodotto. 15239894
  • 171.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
  • Fit most precase gel formats
Specifica
Specifica
8 cm
Amersham Hybond LFP Sandwich 0.2um PVDF + 3MM Chr Paper
Sandwich
9 cm
10/Pk.
0.2 μm