Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Da utilizzare con tutti i sistemi chemiluminescenti a luce blu e verde. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL è realizzata su base trasparente rivestita in entrambi i lati di emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio.
Marca: Cytiva 28-9068-38
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.88000kg
Descrizione
- Antistatic coating reduces risk of visible artifacts
- Clear base offers high contrast for easy reading of images
- Suitable for use with all blue and green light chemiluminescent systems
- Film can be processed in automatic processors or manually using most common X-ray film developers and fixers
- Chemiluminescent detection in Western, Southern, and Northern blots
Specifica
20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.) | |
Tutti i sistemi di chemiluminescenza a luce blu e verde, rilevamento della chemiluminescenza nei western, southern e northern blot | |
4 °C |
Amersham Hyperfilm ECL | |
50 fogli/scatola |