Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Marca: Cytiva 10600012
178.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21973" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.24300kg
Descrizione
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Packed in rolls.
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
- Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
Specifica
4 m | |
Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine | |
100% nitrocellulosa pura |
15 cm | |
Rotolo | |
0.45 um |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.