Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Supported NC: Rotoli
Per un solido blotting di proteine. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC: i rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
Marca: Cytiva 10600019
266.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21973" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.03300kg
Descrizione
Use for robust protein blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Roll dispensers.
- Membranes consist of nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven material within the membrane
- The support does not affect transfer conditions or results
Specifica
4 m | |
Each | |
Nitrocellulose, Inert Polyester |
15 cm | |
Roll | |
0.2 μm |
Sicurezza e movimentazione
- Amersham Protran Supported 0.2 µm NC
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Cellulose nitrate
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 70% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.