Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Membranes: Sheets
Provides exceptional handling characteristics, allowing reprobing
Marca:  Cytiva 10600051
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05500kg
Codice prodotto. 15239834
  • 468.00€ / 25 fogli
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Individual sheets.
  • Membranes consist of nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven material within the membrane
  • The support does not affect transfer conditions or results
Specifica
Specifica
20 cm
25/Pk.
Nitrocellulose, Inert Polyester
20 cm
Sheet
0.45 μm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • amersham protran supported 0.45µm NC 200mm x 200mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose