Learn More
Merck Amicon™ Ultra-0.5 Centrifugal Filter Units
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
94.00€ - 3275.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale (membrana) | Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10795785
|
Merck
UFC500308 |
3,000 d | 8/conf. |
94.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10212584
|
Merck
|
3,000 d | 24/confezione |
238.00€
pezzi 24 |
N/A | ||||
10704645
|
Merck
UFC500396 |
3,000 d | 96/conf. |
710.00€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10130884
|
Merck
UFC5003BK |
3,000 d | 500/confezione |
3045.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10028713
|
Merck
UFC501008 |
10,000 d | 8/conf. |
94.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10088753
|
Merck
UFC501024 |
10,000 d | 24/confezione |
229.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10282244
|
Merck
UFC501096 |
10,000 d | 96/conf. |
704.00€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10150644
|
Merck
UFC5010BK |
10,000 d | 500/conf. |
3275.00€
pezzi 500 |
N/A | ||||
10505274
|
Merck
UFC503008 |
30,000 d | 8/conf. |
94.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10012584
|
Merck
UFC503024 |
30,000 d | 24/confezione |
229.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10256744
|
Merck
UFC503096 |
30,000 d | 96/conf. |
725.00€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10328054
|
Merck
UFC5030BK |
30,000 d | 500/confezione |
3075.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10378434
|
Merck
UFC505008 |
50,000 d | 8/conf. |
94.00€
pezzi 8 |
N/A | ||||
10194304
|
Merck
UFC505024 |
50,000 d | 24/confezione |
233.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10695445
|
Merck
UFC505096 |
50,000 d | 96/conf. |
672.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10257324
|
Merck
UFC5050BK |
50,000 d | 500/conf. |
3085.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10527164
|
Merck
UFC510008 |
100,000 d | 8/conf. |
94.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10114694
|
Merck
UFC510024 |
100,000 d | 24/confezione |
241.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10388244
|
Merck
UFC510096 |
100,000 d | 96/conf. |
704.00€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10398244
|
Merck
UFC5100BK |
100,000 d | 500/conf. |
3075.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
- High-recovery Ultracel™-PL regenerated cellulose membranes with MWCOs of 3, 10, 30, 50 or 100kDa
- Vertical membrane reduces polarization for ultrafast spin times (as little as 10 to 15 min.)
- Heat-sealed membrane eliminates possibility of downstream extractables
- Universal rotor compatibility
- High retentate recovery of >90%
- High concentration factors of 80- to 100-fold (minimum final concentrate volume: 200μL)
- Easy sample monitoring due to translucent housing and volume gradations
- Direct pipetter sample access eliminates processing step to recover concentrate
- Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms
- Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates
- Concentration of dilute or prepurified proteins from column eluents
- Desalting and buffer exchange
Specifica
Single-use | |
Non-sterile | |
Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine | |
Due provette da microcentrifuga | |
Centrifugal Filters | |
0.196 pollici | |
10.8 mm |
Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato | |
1 cm2 | |
Copolimero dello stirene; butadiene | |
14,000xG per centrifugazione per concentrazione; 1000xG per centrifugazione inversa | |
0.5 ml | |
4.99 cm |