Learn More
MP Biomedicals Amino Acid Diet, Synthetic, Pellet
Diet rich in Amino Acids. Can be added into agar gel to increase palatability.
1654.66€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Yes |
Formato | Pellet |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11467341
|
MP Biomedicals
0296036210 |
10 kg |
1654.66€
10kg |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Diet rich in amino acids
- Can be added into agar gel to increase palatability
- Can be used for research
Specifica
Animal Diet | |
Yes | |
Non-sterile | |
1 ft. |
Autoclavable | |
Pellet | |
Refrigerated | |
0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.