Learn More
Ammonia Solution, 35%, Certified AR for Analysis, d=0.88, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Descrizione
H5NO, CAS Number-1336-21-6, aquammonia, ammonium hydroxide solution, ammonium hydroxide nh4 oh, ammonia water, aqua ammonia, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide, ammonia aqueous, household ammonia, ammonia, aqua, 2.5L, CHEBI:18219, Colorless, 35.05g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Specifica
pH | 12 |
Colore | Colorless |
Quantità | 5 L |
IUPAC Name | amine hydrate |
Peso formulazione | 35.05g/mol |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonia solution 35%
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide,Ammonia