Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium bicarbonate |
Punto di fusione | 60°C |
Colore | Colorless |
pH | 8 (at 20°C) |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | NH4HCO3 |
Beilstein | 4329606 |
IUPAC Name | azanium;hydrogen carbonate |
Peso formulazione | 79.06g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium bicarbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.