Learn More
Ammonium Carbonate, ≥30% NH3 basis (T), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium carbonate |
CAS | 506-87-6 |
Colore | White |
pH | 9 (at 100.0g/L 20°C) |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
Formula molecolare | CH8N2O3 |
Formula lineare | (NH4)2CO3 |
Numero MDL | MFCD00010890 |
Numero UN | UN3077 |