Learn More
Ammonium Carbonate, Extra Pure, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione | 58°C |
Colore | White |
pH | 9.4 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 96.09g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 69 hPa at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/