Learn More
Alfa Aesar™ Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate, 98%
Marca: Alfa Aesar™ A10627.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 13586-38-4 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
13586-38-4 | |
(NH4)2Co(SO4)2·6H2O | |
MFCD00151049 | |
Cobalt(II) ammonium sulfate; Cobaltous ammonium sulfate |
Specifica
Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate | |
(NH4)2Co(SO4)2·6H2O | |
UN3077 | |
395.21 (287.13 Anhydrous) | |
1.902 | |
Hygroscopic | |
25g |
13586-38-4 | |
MFCD00151049 | |
Cobalt(II) ammonium sulfate; Cobaltous ammonium sulfate | |
98% | |
Odorless | |
~120°C (decomposition) |