Learn More
Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests
Codice prodotto. 10165551
Click to view available options
Range:
0 to 12mg/L NH4-N
2 to 47mg/L NH4-N
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 10165551
Marca: Hach Lange™ LCK305
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Certificazione/Conformità ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
N. di test 25
Range 0 to 12mg/L NH4-N
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Metodo test Indophenol Blue
Tipo Ammonium Cuvette Test
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt