Learn More
Ammonium Dihydrogen Orthophosphate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
66.72 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Descrizione
Ammonium Dihydrogen Orthophosphate, Certified AR for Analysis
Specifica
Punto di fusione | 190°C |
Colore | White |
pH | 3.8 to 4.4 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 115.03g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |