Learn More
Ammonium iodide, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10770711
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
azanium;iodide
[NH4+].[I-]
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
azanium;iodide
[NH4+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ammonium iodide
Punto di fusione 551.0°C
Nota nome p.a.
Colore White to Yellow
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare NH4I
Indice di Merck 15, 526
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Peso formulazione 144.94
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.51
Densità 2.5100g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.