Learn More
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical A/4840/53
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7783-85-9 Peso : 0.50000kg
Quantità 500g
Codice prodotto. 10060010
  • 28.65€ / 500g
Spedizione stimata: 11-07-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Identificatori chimici
7783-85-9
392.14g/mol
3,5
H8FeN2O8S2·6H2O
Verde
100°C
150530
Recipiente per polveri in plastica
Specifica
7783-85-9
100°C
500g
150530
Solido
Verde
3,5
H8FeN2O8S2·6H2O
392.14g/mol
Recipiente per polveri in plastica
Videos
SDS Documenti