Learn More
Ammonium Perchlorate Solution, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifications
Materiale o nome chimico | Ammonium Perchlorate Solution |
Quantità | 1 L |
Formula lineare | NH4ClO4 |
Numero UN | 3211 |
Peso formulazione | 117.49g/mol |
Grado | Reagent |