Learn More
AMP, 0.2M buffer soln., pH 10.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15415559
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15415559
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63290.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 124-68-5
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 10.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare C4H11NO
Odore Odorless
Numero MDL MFCD00008051
Sinonimo 2-Amino-2-methyl-1-propanol
InChI Key CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(N)CO
IUPAC Name 2-amino-2-methylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 89.14