Learn More
AMPD, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7041980
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15473599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60916.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 115-69-5
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 9.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Odore Odorless
Molecular Weight (g/mol) 105.137