Learn More
Analyte Mix, High Level, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep 606-XH
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1262 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
Bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | 2000μg/mL |
Butylbenzyl phthalate | 85-68-7 | 2000μg/mL |
Diethyl phthalate | 84-66-2 | 2000μg/mL |
Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 2000μg/mL |
Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | 2000μg/mL |
Di-n-octyl phthalate | 117-84-0 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Analytes Mix (High Level) | |
2mL amber prescored glass ampule | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
For USEPA Method 606, 8060, 8061 |
USEPA Method 606, SW-846 Method 8060 | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
Isooctane |
Sicurezza e movimentazione
- Analytes Mix (High Level)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,4-trimethylpentane, bis(2-ethylhexyl)phthalate, BBP, dibutyl phthalate, di-n-octyl phthalate
Product intended for laboratory use only