Learn More
Abeba™ Anatom 2615 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 2615/39
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.26600kg
Codice prodotto. 15698157
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfiber, perforated
  • Black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Adjustable instep area
  • Double velcro fastening
  • Reflective material
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Microfiber
Slip-resistant
2615
Black
39
Polyurethane
Steel