Learn More
Abeba™ Anatom 32130 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 32130/52
74.32 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15617678
  • 112.38€ / 1 paio
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber
  • White
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfiber
Slip-resistant
32130
White
52
Polyurethane
Steel