Learn More
ABEBA™ Anatom Black/Red Safety Shoes S3 ESD
Red/black Anatom shoes made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca:  ABEBA™ 32238/45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.28000kg
Codice prodotto. 17101215
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Comfortable, robust and durable shoes
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD dissipative according to EN ISO 61340
  • Slip resistant PU double density outsole
  • Black/red water and tear resistant Cordura
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
Black/red
45
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, EN ISO 61340 ESD class 1
Low cut shoes
Water Resistant
Cordura
Steel
Men's
S3 SRC ESD