Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Sandals S1P
Robust, durable sandals made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca:  ABEBA™ 2283/46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Codice prodotto. 17161165
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC
  • Slip resistant PU double density outsole
  • Green/yellow water and tear resistant Cordura
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable ACC wave insole
Specifica
Specifica
Green, Yellow
46
EN ISO 20345: 2012 S1P SRC
Sandals
S1P SRC
Cordura
Steel
Men's
Water Resistant