Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Shoes S3
Robust, durable, made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture midsole
Marca:  ABEBA™ 2251/39
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.06000kg
Codice prodotto. 17121145
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • Slip resistant PU double density outsole
  • Green/yellow water and tear resistant Cordura
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
Green, Yellow
39
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Low-cut
S3 SRC
Cordura
Steel
Men's
Water Resistant