Learn More
Brady™ and TLS-PC Link™ Labels
and TLS-PC Link™ Labels are printable labels for thermal transfer printers that can be permanent or repositionable.
52.53€ - 80.10€
Specifica
Formato | Label |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Finitura | Da utilizzare con (applicazione) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Finitura | Da utilizzare con (applicazione) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10234302
|
Brady™
062660 |
Rubber, Repositionable | Semi-Gloss | Barcoding, Centrifuge tube, Component ID, Eppendorf tube, Equipment ID, General purpose ID, PCR tube, Through hole-top, Wire and cable marking | Vinyl Cloth |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11569013
|
Brady™
018602 |
Rubber, Permanent | Gloss | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID | Polyester |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10424712
|
Brady™
062663 |
Rubber, Repositionable | Semi-Gloss | Barcoding, Bottles, Component ID, Conical tube, Deep well plate, Equipment ID, General purpose ID, Petri dish, Through hole-top, Wire and cable marking | Vinyl Cloth |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10670943
|
Brady™
062669 |
Rubber, Repositionable | Semi-Gloss | Barcoding, Bottles, Component ID, Conical tube, Cryo vial, Deep well plate, Equipment ID, General purpose ID, Petri dish, Through hole-top, Wire and cable marking | Vinyl Cloth |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11588903
|
Brady™
018424 |
Acrylic, Permanent | Gloss | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates | Polyester |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C).
- The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
- Glossy white polyester with permanent rubber based (B483) adhesive, material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics.
Specifica
Label | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |