Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue is a hydroalcoholic gel for hygienic treatment and disinfection of hands.
60.75€ - 123.00€
Specifica
Product Type | Sterilizer/Disinfectant Hand Gel |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 |
Composizione | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Imballaggio | Airless bottles |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15441121
|
Laboratoires Anios™
1645363 |
500 mL |
123.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15431121
|
Laboratoires Anios™
1645274 |
75 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, tuberculosis, fungus, viruses
Specifica
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
Airless bottles |
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |