Learn More
Anisonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021850
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
874-90-8
C8H7NO
133.15
MFCD00001818
XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
70129
4-methoxybenzonitrile
COC1=CC=C(C=C1)C#N
874-90-8
C8H7NO
133.15
MFCD00001818
XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
70129
4-methoxybenzonitrile
COC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Anisonitrile
Nota nome 99%
Punto di fusione 57°C to 60°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 256°C to 257°C (765.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4CN
Quantità 25 g
Beilstein 10, 168
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anisonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.