Learn More
Agencinox™ Scatole per sterilizzazione colorate in alluminio anodizzato
Use these boxes for a variety of general laboratory applications. Agencinox™ Anodised Aluminum Colored Sterilization Boxes keep instruments safe and secure during sterilization process.
Marca:  Agencinox™ 8030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11802692
  • 25.37€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Anodized aluminum colored instrument boxes
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
Naturale
Rectangular
180 mm
30 mm
Aluminum
Scatola per sterilizzazione colorata
90 mm