Learn More
Bax Mouse, Unlabeled, Clone: 3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
255.73€ - 511.46€
Specifica
| Antigene | Bax |
|---|---|
| Clone | 3 |
| Concentrazione | 250μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17267844
|
BD Biosciences
610982 |
50 μg |
256.00€ 255.73€ / 50µg Risparmia 0.27€ 0.11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15895739
|
BD Biosciences
610983 |
150 μg |
515.00€ 511.46€ / 1 set Risparmia 3.54€ 0.69% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Proper development and maintenance of homeostasis within tissues is achieved through cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Members of the Bcl-2 protein family function to either inhibit (Bcl-2 and Bcl-XL) or promote (Bax and Bak) apoptosis.
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blotting
Specifica
| Bax | |
| 250μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cell Biology | |
| Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Canine, Human | |
| Human Bax-α aa. 55-178 | |
| Primary | |
| Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.