Learn More
CD107a Mouse anti-Human, APC, Clone: H4A3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
358.45€ - 690.00€
Specifica
| Antigene | CD107a |
|---|---|
| Clone | H4A3 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | APC |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15830389
|
BD Biosciences
560664 |
50 Tests |
359.00€ 358.45€ / Pezzo Risparmia 0.55€ 0.15% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15836299
|
BD Biosciences
641581 |
100 Tests |
690.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Reacts with the heavily glycosylated 110kDa lysosomal-associated membrane protein, LAMP-1. LAMP-1 is a widely expressed intracellular antigen. It is also expressed on the surface of activated platelets, PHA-activated lymphocytes and some tumor cell lines, including U937 and KG1a. LAMP-1 has been shown to be a ligand for E-selectin-mediated cell adhesion. LAMP-1 and LAMP-2 (CD107b) are carriers for poly-N-acetyllactosamines, and are able to display sialyl Le[x] termini.
Host Species: Mouse
Clone: H4A3
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
Flow Cytometry
Specifica
| CD107a | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells | |
| Primary |
| H4A3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.