Learn More
anti-CD11c; Clone: B-ly6; BD
Marca:  BD Biosciences 563787
Codice prodotto. 15893089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    928.76€ / Pezzo
    Risparmia 1.24€
    0.13% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: B-ly6
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD11c
B-ly6
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
100 Tests