Learn More
anti-CD11c; Clone: B-ly6; BD
298.53€ - 928.76€
Specifica
| Antigene | CD11c |
|---|---|
| Clone | B-ly6 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15803099
|
BD Biosciences
563788 |
25 Tests |
299.00€ 298.53€ / Pezzo Risparmia 0.47€ 0.16% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15893089
|
BD Biosciences
563787 |
100 Tests |
930.00€ 928.76€ / Pezzo Risparmia 1.24€ 0.13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: B-ly6
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
Flow cytometry
Specifica
| CD11c | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| B-ly6 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia | |
| Affinity Purified |