Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
Marca:  BD Biosciences 563785
Codice prodotto. 15873089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    928.76€ / Pezzo
    Risparmia 1.24€
    0.13% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD16
3G8
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human polymorphonuclear leukocytes
100 Tests