Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
299.00€ - 928.76€
Specifica
| Antigene | CD16 |
|---|---|
| Clone | 3G8 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15863089
|
BD Biosciences
563784 |
25 Tests |
299.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15873089
|
BD Biosciences
563785 |
100 Tests |
930.00€ 928.76€ / Pezzo Risparmia 1.24€ 0.13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
Specifica
| CD16 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
| Primary |
| 3G8 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human polymorphonuclear leukocytes | |
| Affinity Purified |