Learn More
CD195 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: 2D7/CCR5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
193.67€ - 1002.59€
Spécification
Antigene CD195
Clone 2D7/CCR5
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato APC-Cyanine7
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantità Prix Quantité et disponibilité  
15870589
Afficher les documents
BD Biosciences
560913
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
194.00€
193.67€ / Pezzo
Risparmia 0.33€
0.17% Sconto
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15849038
Afficher les documents
BD Biosciences
557755
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1005.00€
1002.59€ / Pezzo
Risparmia 2.41€
0.24% Sconto
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Reacts with the chemokine receptor, CCR5, a seven transmembrane-spanning G protein-associated molecule. CCR5 belongs to the β chemokine receptor family. It is expressed on a subset of T lymphocytes (CD3+, CD45RO+, CD95+). CCR5 regulates lymphocyte chemotaxis activation and transendothelial migration during inflammation. It signals a response to at least three chemokines: RANTES and macrophage inflammatory protein-1 (MIP-1) α and β. Additionally, CCR5 has been found to be a co-receptor for macrophage-tropic HIV-1 on CD4+ cells, a characteristic that is important in viral transmission. Reports indicate that individuals who have partial (heterozygous) or complete (homozygous) deletion of the CCR5 allele, demonstrate resistance to HIV infection. This antibody has been shown to block ligand and gp120 binding. It is also able to neutralize HIV infection. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: 2D7/CCR5
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry, Functional Assay, Immunofluorescence
Spécification
Spécification
CD195
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
CCR5; C-C chemokine receptor type 5; CC-CKR-5; CKR5; CHEMR13
2D7/CCR5
Monoclonal
Mouse
Human
Human CCR5 Transfected Cell Line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis