Learn More
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
Marca:  BD Biosciences 563938
Codice prodotto. 15883219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    383.06€ / Pezzo
    Risparmia 0.94€
    0.25% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD1a
HI149
Mouse
100 Tests
Primary
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Affinity Purified