Learn More
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
180.83€ - 383.06€
Specifica
| Antigene | CD1a |
|---|---|
| Clone | HI149 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Violet 421 |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15893219
|
BD Biosciences
563939 |
25 Tests |
181.00€ 180.83€ / Pezzo Risparmia 0.17€ 0.09% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15883219
|
BD Biosciences
563938 |
100 Tests |
384.00€ 383.06€ / Pezzo Risparmia 0.94€ 0.25% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
Specifica
| CD1a | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Affinity Purified |
| HI149 | |
| Brilliant Violet 421 | |
| RUO | |
| Primary |