missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD247 with control Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 8D3, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 551034

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15816488

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    387.34€ / Pezzo
    Risparmia 0.66€
    0.17% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The T-cell receptor (TCR), expressed by thymus-derived lymphocytes, is a multi-component complex responsible for recognizing antigen in the context of MHC molecules. Ti is the antigen-specific binding component of the TCR. On the majority of peripheral T lymphocytes Ti is present as a disulfide-linked α - β heterodimer. A minor fraction express Ti as a γ- δ heterodimer. The Ti subunits are Ig-like, each containing V and C regions. Ti is noncovalently associated with an invariant set of molecules referred to as the CD3 subunits. CD3 appears early in thymocyte differentiation and remains expressed on all mature T lymphocytes. In the mouse, it consists of five chains, γ(gamma), δ (delta), ε (epsilon), ζ (zeta), and p21. The relative masses of the mouse CD3 chains are 21, 28, 26, 32 (dimer), and 21 kDa respectively.

The 8D3 antibody recognizes the ζ chain of the human and mouse T cell antigen receptor-associated CD3 complex. It reacts with 16 kDa unphosphorylated monomers and 32 kDa unphosphorylated dimers. It does not appear to recognize 21 kDa phosphorylated monomers or 42 kDa phosphorylated dimers. A synthetic peptide corresponding to a region of human CD3 ζ was used as immunogen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

CD247 with control
Monoclonal
Unconjugated
Mouse
150 μg
Primary
Human, Mouse
IgG1
Western Blot
8D3
CD3ζ chain
Affinity Purified
RUO
Purified Mouse Anti-Human CD247 (150μg) 3 vials of 50μg each, Jurkat Cell Lysate (50μg)
Store undiluted at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only.