missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hsp70 Mouse, Unlabeled, Clone: 7, BD

Mouse Monoclonal Antibody

225.77€ - 326.35€

Specifica

Antigene Hsp70
Clone 7
Concentrazione 250μg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15845539
Vedere i documenti
BD Biosciences
610607
50 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
226.00€
225.77€ / 1 set
Risparmia 0.23€
0.10% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15855539
Vedere i documenti
BD Biosciences
610608
150 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
327.00€
326.35€ / 1 set
Risparmia 0.65€
0.20% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Hsp70 is a member of the heat shock or stress-induced genes whose expression is regulated at both transcriptional and translational levels. Elevated temperatures induce a transient resistance to subsequent heat exposure in various types of cells. Although Hsp70 protein is constitutively expressed at low levels, its expression abundantly increases in response to heat stress. During such stress, Hsp70 leaves the cytoplasm and nucleoplasm and rapidly accumulates in the nucleolus. Removal of the stress results in the redistribution of Hsp70 to its original locations.

Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting

Specifica

Specifica

Hsp70
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
7
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

For Research Use Only.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato